accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82398-30-9

H3C(R)NH2(R)H3C

CAS RN 82398-30-9

IUPAC Nor: bis[(1R)-1-phenylethyl]azanium
Synonymes: bis[(1R)-1-phenylethyl]azanium
Poids moléculaire (g/mol): 226.34
Formule moléculaire: C16H20N
InChi Key: NXLACVVNHYIYJN-ZIAGYGMSSA-O
SMILES: C[C@@H]([NH2+][C@H](C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats