accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 814-95-9

IUPAC Nor: strontium(2+) oxalate
Synonymes: strontium oxalate
Poids moléculaire (g/mol): 175.64
Formule moléculaire: C2O4Sr
InChi Key: KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Sr++].[O-]C(=O)C([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats