accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3HOOOCH3

CAS RN 80657-57-4

IUPAC Nor: methyl 3-hydroxy-2-methylpropanoate
Synonymes: roche ester
Poids moléculaire (g/mol): 118.13
Formule moléculaire: C5H10O3
InChi Key: ATCCIZURPPEVIZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(C)CO

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats