accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOOONOO

CAS RN 80307-12-6

IUPAC Nor: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)butanoate
Synonymes: 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)butanoate
Poids moléculaire (g/mol): 280.24
Formule moléculaire: C12H12N2O6
InChi Key: PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Quantité 
  • (1)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)