accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7789-80-2

CaOIOOOIOO

CAS RN 7789-80-2

IUPAC Nor: calcium diiodate
Synonymes: calcium iodate
Poids moléculaire (g/mol): 389.88
Formule moléculaire: CaI2O6
InChi Key: UHWJJLGTKIWIJO-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Ca++].[O-][I](=O)=O.[O-][I](=O)=O
Qualité 
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)