CAS RN 77145-39-2
IUPAC Nor:
1-(pyridin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Synonymes:
1-(pyridin-2-yl)piperidin-4-amine hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol):
213.71
Formule moléculaire:
C10H16ClN3
InChi Key:
HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.NC1CCN(CC1)C1=CC=CC=N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4-Amino-1-(2-pyridyl)pipéridine hydrochlorhydrate, 97%
4-Amino-1-(2-pyridyl)pipéridine hydrochlorhydrate, 97%
CAS: 77145-39-2 Formule moléculaire: C10H16ClN3 Poids moléculaire (g/mol): 213.709 Numéro MDL: MFCD09607833 Clé InChI: HNICPQFPDAEZKW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride,4-amino-1-2-pyridyl piperidine hydrochloride,1-2-pyridyl-4-piperidylamine, chloride,1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride,1-pyridin-2-yl piperidin-4-amine-hydrogen chloride 1/1,1-pyridin-2-yl-piperazine hydrochloride; 1-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride PubChem CID: 45786931 Nom de l’IUPAC: 1-pyridine-2-ylpipéridine-4-amine; Chlorhydrate SOURIRES: C1CN(CCC1N)C2=CC=CC=N2.Cl