accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSiH3CCH3

CAS RN 770-09-2

IUPAC Nor: benzyltrimethylsilane
Synonymes: benzyltrimethylsilane
Poids moléculaire (g/mol): 164.32
Formule moléculaire: C10H16Si
InChi Key: MRIWRLGWLMRJIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(C)CC1=CC=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats