accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 766-16-5

CH3NF

CAS RN 766-16-5

IUPAC Nor: 4-fluoro-2-methylpyridine
Synonymes: 4-fluoro-2-methylpyridine
Poids moléculaire (g/mol): 111.12
Formule moléculaire: C6H6FN
InChi Key: LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC=CC(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats