CAS RN 76141-89-4
IUPAC Nor:
1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane
Synonymes:
1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane
Poids moléculaire (g/mol):
208.28
Formule moléculaire:
C12H17FN2
InChi Key:
KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC1=CC=C(CN2CCCNCC2)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-(4-Fluorobenzyl)-1,4-diazepane, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 76141-89-4 Formule moléculaire: C12H17FN2 Poids moléculaire (g/mol): 208.28 Numéro MDL: MFCD00816588 Clé InChI: KZCHYFUMQQWGJK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-fluorobenzyl-1,4-diazepane,1-4-fluorobenzyl homopiperazine,1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazepane,1-4-fluoro-benzyl-1,4 diazepane,1-4-fluorophenyl methyl-1,4-diazaperhydroepine,acmc-1bluy,1-4-fluorobenzyl-1,4 diazepane PubChem CID: 2774433 Nom de l’IUPAC: 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,4-diazepane SOURIRES: C1CNCCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)F