accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3ONHN

CAS RN 70298-89-4

IUPAC Nor: 2,2-dimethyl-N-(pyridin-4-yl)propanamide
Synonymes: 2,2-dimethyl-N-(pyridin-4-yl)propanamide
Poids moléculaire (g/mol): 178.24
Formule moléculaire: C10H14N2O
InChi Key: JCMMVFHXRDNILC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C(=O)NC1=CC=NC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats