accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 700-44-7

IUPAC Nor: 2-hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Synonymes: 2-hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 152.15
Formule moléculaire: C8H8O3
InChi Key: DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(O)=C1C=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats