accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 6994-45-2

NaH3CSOHOO

CAS RN 6994-45-2

IUPAC Nor: sodium tetradecane-1-sulfonic acid
Synonymes: sodium tetradecane-1-sulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol): 301.44
Formule moléculaire: C14H30NaO3S
InChi Key: AYFACLKQYVTXNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCCCS(O)(=O)=O
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats