CAS RN 695-99-8
CAS RN 695-99-8
IUPAC Nor:
2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Synonymes:
2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol):
142.54
Formule moléculaire:
C6H3ClO2
InChi Key:
WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC(=O)C=CC1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
2-Chloro-1,4-benzoquinone, 95%
CAS: 695-99-8 Formule moléculaire: C6H3ClO2 Poids moléculaire (g/mol): 142.54 Numéro MDL: MFCD00075260 Clé InChI: WOGWYSWDBYCVDY-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-chloro-1,4-benzoquinone,chloroquinone,monochloroquinone,2-chloroquinone,chloro-p-benzoquinone,2-chloro-p-benzoquinone,monochloro-p-benzoquinone,chloro-1,4-benzoquinone,p-benzoquinone, 2-chloro,2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-chloro CID PubChem: 69671 Nom IUPAC: 2-chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione SMILES: ClC1=CC(=O)C=CC1=O