accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68957-94-8

IUPAC Nor: tripropyl-1,3,5,2λ⁵,4λ⁵,6λ⁵-trioxatriphosphinane-2,4,6-trione
Synonymes: tripropyl-1,3,5,2λ⁵,4λ⁵,6λ⁵-trioxatriphosphinane-2,4,6-trione
Poids moléculaire (g/mol): 318.18
Formule moléculaire: C9H21O6P3
InChi Key: PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (9)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
Point d’ébullition 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (2)
  • (9)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)