CAS RN 68104-63-2
IUPAC Nor:
4-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Synonymes:
4-(piperazin-1-yl)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
187.25
Formule moléculaire:
C11H13N3
InChi Key:
DJJNYEXRPRQXPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
N#CC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-(1-Piperazinyl)benzonitrile 98.0+%, TCI America™
CAS: 68104-63-2 Formule moléculaire: C11H13N3 Poids moléculaire (g/mol): 187.246 Numéro MDL: MFCD01320890 Clé InChI: DJJNYEXRPRQXPD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-piperazin-1-yl benzonitrile,1-4-cyanophenyl piperazine,4-piperazinobenzonitrile,4-1-piperazinyl benzonitrile,1-4-cyanophenyl-piperazine,4-piperazin-1-yl-benzonitrile,4-piperazinobenzenecarbonitrile,benzonitrile, 4-1-piperazinyl,4-piperazinylbenzenecarbonitrile,4-cyanophenylpiperazine CID PubChem: 2733995 Nom IUPAC: 4-piperazin-1-ylbenzonitrile SMILES: C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C#N