accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67-20-9

IUPAC Nor: 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
Synonymes: nitrofurantoin sodium nitrofurantoin (inn)
Poids moléculaire (g/mol): 238.16
Formule moléculaire: C8H6N4O5
InChi Key: NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)