CAS RN 6548-09-0
IUPAC Nor:
2-amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid
Synonymes:
5-BROMO-DL-TRYPTOPHAN
Poids moléculaire (g/mol):
283.13
Formule moléculaire:
C11H11BrN2O2
InChi Key:
KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
5-Bromo-DL-tryptophane, 99%
5-Bromo-DL-tryptophane, 99%
CAS: 6548-09-0 Formule moléculaire: C11H11BrN2O2 Poids moléculaire (g/mol): 283.13 Numéro MDL: MFCD00005648 Clé InChI: KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-bromo-dl-tryptophan,2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid,5-bromotryptophan,tryptophan, 5-bromo,5-bromo-tryptophan,2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid,acmc-20a9ck,2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid,5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid PubChem CID: 96735 Nom de l’IUPAC: acide propanoïque 2-amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoïque SOURIRES: NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O