CAS RN 6476-36-4
CAS RN 6476-36-4
IUPAC Nor:
tris(propan-2-yl)phosphane
Synonymes:
triisopropylphosphine
Poids moléculaire (g/mol):
160.24
Formule moléculaire:
C9H21P
InChi Key:
IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)P(C(C)C)C(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
Triisopropylphosphine, 90+%
CAS: 6476-36-4 Formule moléculaire: C9H21P Poids moléculaire (g/mol): 160.241 Numéro MDL: MFCD00015029 Clé InChI: IGNTWNVBGLNYDV-UHFFFAOYSA-N Synonyme: triisopropylphosphine,tri-i-propylphosphine,phosphine, triisopropyl,phosphine, tris 1-methylethyl,tri-isopropylphosphine,triisopropylphosphane,trisisopropylphosphine,triisopropyl phosphine,acmc-20ajdu,pubchem6458 CID PubChem: 80969 Nom IUPAC: tri(propan-2-yl)phosphane SMILES: CC(C)P(C(C)C)C(C)C