CAS RN 637-12-7
CAS RN 637-12-7
IUPAC Nor:
aluminium(3+) trioctadecanoate
Synonymes:
aluminum stearate octadecanoic acid, aluminum salt aluminium tristearate aluminum tristearate aluminum(III) stearate
Poids moléculaire (g/mol):
877.41
Formule moléculaire:
C54H105AlO6
InChi Key:
CEGOLXSVJUTHNZ-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Al+3].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Aluminum stearate, tech.
CAS: 637-12-7 Formule moléculaire: C54H105AlO6 Poids moléculaire (g/mol): 877.41 Numéro MDL: MFCD00036389 Clé InChI: CEGOLXSVJUTHNZ-UHFFFAOYSA-K Synonyme: aluminum stearate,aluminum stearate,aluminum octadecanoate,aluminum tristearate,aluminum iii stearate,metasap xx,tribasic aluminum stearate,octadecanoic acid, aluminum salt,rofob 3,alugel 34tn CID PubChem: 12496 ChEBI: CHEBI:37867 Nom IUPAC: aluminum;octadecanoate SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Al+3]