accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 62929-02-6

A(a)

CAS RN 62929-02-6

IUPAC Nor: 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Synonymes: 1-(4-aminophenyl)-1,3,3-trimethyl-2H-inden-5-amine; 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
Poids moléculaire (g/mol): 588.62
Formule moléculaire: C35H28N2O7
InChi Key: CDTDIQLZIBORMV-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)CC(C)(C2=CC=C(N)C=C12)C1=CC=C(N)C=C1.O=C(C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1)C1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (2)