accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOSOH3C

CAS RN 62353-75-7

IUPAC Nor: methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Synonymes: methyl 3-methoxythiophene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 172.2
Formule moléculaire: C7H8O3S
InChi Key: MWADWXJPBMFRGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=C(OC)C=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats