CAS RN 61888-78-6
IUPAC Nor:
4-(2,4-dichlorophenyl)but-3-en-2-one
Synonymes:
4-(2,4-dichlorophenyl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
215.07
Formule moléculaire:
C10H8Cl2O
InChi Key:
SAEQHTBHPNKKRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C=CC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2,4-Dichlorobenzylidenénécétone, 97%
2,4-Dichlorobenzylidenénécétone, 97%
CAS: 61888-78-6 Formule moléculaire: C10H8Cl2O Poids moléculaire (g/mol): 215.073 Numéro MDL: MFCD00052852 Clé InChI: SAEQHTBHPNKKRX-NSCUHMNNSA-N Synonyme: 2,4-dichlorobenzylideneacetone,4-2,4-dichlorophenyl-3-buten-2-one,e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one,3e-4-2,4-dichlorophenyl but-3-en-2-one,e-4-2,4-dichloro-phenyl-but-3-en-2-one,4-2,4-dichlorophenyl-3-butene-2-one PubChem CID: 5849647 Nom de l’IUPAC: (E)-4-(2,4-dichlorophényl)but-3-en-2-un SOURIRES: CC(=O)C=CC1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl