CAS RN 606-04-2
CAS RN 606-04-2
IUPAC Nor:
2-amino-2-methylpropan-1-ol; 8-bromo-1,3-dimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Synonymes:
pamabrom
Poids moléculaire (g/mol):
348.2
Formule moléculaire:
C11H18BrN5O3
InChi Key:
ATOTUUBRFJHZQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(N)CO.CN1C2=C(NC(Br)=N2)C(=O)N(C)C1=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Pamabrom 98.0+%, TCI America™
CAS: 606-04-2 Formule moléculaire: C11H18BrN5O3 Poids moléculaire (g/mol): 348.201 Numéro MDL: MFCD00867328 Clé InChI: ATOTUUBRFJHZQG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 8-Bromotheophylline 2-Amino-2-methyl-1-propanol CID PubChem: 11806 Nom IUPAC: 2-amino-2-methylpropan-1-ol;8-bromo-1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione SMILES: CC(C)(CO)N.CN1C2=C(C(=O)N(C1=O)C)NC(=N2)Br