accessibility menu, dialog, popup

UserName

OSOONONSClOO(?)

CAS RN 60311-02-6

IUPAC Nor: 16-[4-(chlorosulfonyl)-2-sulfonatophenyl]-3λ⁴-oxa-9,23-diazaheptacyclo[17.7.1.1⁵,⁹.0²,¹⁷.0⁴,¹⁵.0²³,²⁷.0¹³,²⁸]octacosa-1,3,5(28),13,15,17,19(27)-heptaen-3-ylium
Synonymes: sulforhodamine 101
Poids moléculaire (g/mol): 625.15
Formule moléculaire: C31H29ClN2O6S2
InChi Key: MPLHNVLQVRSVEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1C1=C2C=C3CCCN4CCCC(C2=[O+]C2=C5CCCN6CCCC(C=C12)=C56)=C34)S(Cl)(=O)=O
Niveau 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats