accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 597581-48-1

BFFFFH3CNH3C

CAS RN 597581-48-1

IUPAC Nor: 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium; tetrafluoroboranuide
Synonymes: 1-butyl-3-methylpyridin-1-ium tetrafluoroborate
Poids moléculaire (g/mol): 237.05
Formule moléculaire: C10H16BF4N
InChi Key: UQEAMJVKASNOMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1=CC=CC(C)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats