accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SnCH3CH3H3C

CAS RN 594-27-4

IUPAC Nor: tetramethylstannane
Synonymes: tetramethyltin tetramethyl stannane SnMe4
Poids moléculaire (g/mol): 178.85
Formule moléculaire: C4H12Sn
InChi Key: VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Sn](C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats