accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 590-29-4

IUPAC Nor: potassium formate
Synonymes: potassium formate hcook formic acid potassium salt potassium formiate formic acid, K salt
Poids moléculaire (g/mol): 84.12
Formule moléculaire: CHKO2
InChi Key: WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].[O-]C=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)