CAS RN 5893-61-8
IUPAC Nor:
copper(2+) diformate tetrahydrate
Synonymes:
copper(2+) diformate tetrahydrate
Poids moléculaire (g/mol):
225.64
Formule moléculaire:
C2H10CuO8
InChi Key:
LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
SMILES:
O.O.O.O.[Cu++].[O-]C=O.[O-]C=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Cuivre(II) formate tétrahydrate, 98%
CAS: 5893-61-8 Formule moléculaire: C2H10CuO8 Poids moléculaire (g/mol): 225.64 Numéro MDL: MFCD00167128 Clé InChI: LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L Synonyme: copper ii formate tetrahydrate,cupric formate tetrahydrate,copper diformate tetrahydrate,unii-v7ra28204j,copper 2+ formate tetrahydrate,cupric formate tetrahydrate mi,copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate,formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate,acmc-209m8c PubChem CID: 6432244 Nom de l’IUPAC: cuivre; diformate; Tétrahydrate SOURIRES: C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]