CAS RN 589-62-8
IUPAC Nor:
octan-4-ol
Synonymes:
4-octanol
Poids moléculaire (g/mol):
130.23
Formule moléculaire:
C8H18O
InChi Key:
WOFPPJOZXUTRAU-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCC(O)CCC
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Octanol 97.0+%, TCI America™
CAS: 589-62-8 Formule moléculaire: C8H18O Poids moléculaire (g/mol): 130.23 Numéro MDL: MFCD00014409 Clé InChI: WOFPPJOZXUTRAU-UHFFFAOYNA-N Synonyme: 4-octanol,n-octan-4-ol,4-octanol, s,4-octyl alcohol,butylpropylcarbinol,acmc-1az8y,4-octanol gc CID PubChem: 11515 Nom IUPAC: octan-4-ol SMILES: CCCCC(O)CCC