accessibility menu, dialog, popup

UserName

NBrClNH2

CAS RN 588729-99-1

IUPAC Nor: 5-bromo-2-chloropyridin-3-amine
Synonymes: 5-bromo-2-chloropyridin-3-amine
Poids moléculaire (g/mol): 207.46
Formule moléculaire: C5H4BrClN2
InChi Key: ZSEZSALOLWCCGT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(Br)=CN=C1Cl
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats