accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNH2

CAS RN 58665-70-6

IUPAC Nor: 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-amine
Synonymes: 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-amine
Poids moléculaire (g/mol): 167.18
Formule moléculaire: C7H12F3N
InChi Key: YCBWLMWEQURJHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1CCC(CC1)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats