CAS RN 58-54-8
IUPAC Nor:
2-[2,3-dichloro-4-(2-methylidenebutanoyl)phenoxy]acetic acid
Synonymes:
ethacrynic acid ethacrynic acid (substance) hidromedin uregit methylenebutyryl phenoxyacetic acid ethacrynate sodium preparation sodium, ethacrynate ethacrynic acid, sodium salt methylenebutyrylphenoxyacetic acid acido etacrinico
Poids moléculaire (g/mol):
303.14
Formule moléculaire:
C13H12Cl2O4
InChi Key:
AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC(=C)C(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C(Cl)=C1Cl
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide éthacrynique
CAS: 58-54-8 Formule moléculaire: C13H12Cl2O4 Poids moléculaire (g/mol): 303.135 Numéro MDL: MFCD00056693 Clé InChI: AVOLMBLBETYQHX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethacrynic acid,etacrynic acid,ethacrynate,etacrinic acid,hydromedin,edecrin,crinuryl,edecril,edecrina,endecril PubChem CID: 3278 ChEBI: CHEBI:4876 Nom de l’IUPAC: 2-[2,3-dichloro-4-(2-méthylidénbutanoyl)phénoxy]acide acétique SOURIRES: CCC(=C)C(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl