accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrBrBrBr

CAS RN 558-13-4

IUPAC Nor: tetrabromomethane
Synonymes: carbon tetrabromide kohlenstofftetrabromid carbon bromide CBr4 tetrabromkohlenstoff
Poids moléculaire (g/mol): 331.63
Formule moléculaire: CBr4
InChi Key: HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC(Br)(Br)Br
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (6)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (6)
Quantité 
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)