accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 55676-22-7

H3CONCl

CAS RN 55676-22-7

IUPAC Nor: 1-(6-chloropyridin-3-yl)ethan-1-one
Synonymes: 1-(6-chloropyridin-3-yl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol): 155.58
Formule moléculaire: C7H6ClNO
InChi Key: UXSNZYGTQTXRAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats