accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaOOH2COPOOO

CAS RN 5541-93-5

IUPAC Nor: trisodium 2-(phosphonatooxy)prop-2-enoate
Synonymes: trisodium phosphonatoenolpyruvate
Poids moléculaire (g/mol): 233.99
Formule moléculaire: C3H2Na3O6P
InChi Key: RJUFBDMHZGRGMA-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=C)OP([O-])([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats