CAS RN 554-70-1
IUPAC Nor:
triethylphosphane
Synonymes:
triethylphosphine triethyl phosphine PEt3
Poids moléculaire (g/mol):
118.16
Formule moléculaire:
C6H15P
InChi Key:
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCP(CC)CC
1
–
1
de
1
résultats
1
Triéthylphosphine, 97%
CAS: 554-70-1 Formule moléculaire: C6H15P Poids moléculaire (g/mol): 118.16 Numéro MDL: MFCD00009256 Clé InChI: RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: triethylphosphine,phosphine, triethyl,triethylphosphorus,triethyl phosphine,pet3,et3p,unii-5w435d16pm,3ep,triethylphophine,phosphorus triethyl PubChem CID: 27365 ChEBI: CHEBI:39971 Nom de l’IUPAC: Triéthylphosphane SOURIRES: CCP(CC)CC