CAS RN 5465-65-6
IUPAC Nor:
1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Synonymes:
1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
199.59
Formule moléculaire:
C8H6ClNO3
InChi Key:
YEVPHFIFGUWSMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4'-Chloro-3'-Nitroacétophénone 98,0+%, TCI America™
CAS: 5465-65-6 Formule moléculaire: C8H6ClNO3 Poids moléculaire (g/mol): 199.59 Numéro MDL: MFCD00007083 Clé InChI: YEVPHFIFGUWSMG-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4'-chloro-3'-nitroacetophenone,1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone,4-chloro-3-nitroacetophenone,ethanone, 1-4-chloro-3-nitrophenyl,1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one,unii-gkv85f2zxl,acetophenone, 4'-chloro-3'-nitro,gkv85f2zxl,4-chloro-3'-nitroacetophenone,3'-nitro-4'-chloro acetophenone PubChem CID: 79596 Nom de l’IUPAC: 1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthane-1-one SOURIRES: CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O