CAS RN 53990-33-3
IUPAC Nor:
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-phenylacetic acid
Synonymes:
{[(benzyloxy)carbonyl]amino}(phenyl)acetic acid
Poids moléculaire (g/mol):
285.3
Formule moléculaire:
C16H15NO4
InChi Key:
RLDJWBVOZVJJOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Carbobenzoxy-L-2-phénylglycine 98,0+%, TCI America™
CAS: 53990-33-3 Formule moléculaire: C16H15NO4 Poids moléculaire (g/mol): 285.299 Numéro MDL: MFCD00077033 Clé InChI: RLDJWBVOZVJJOS-AWEZNQCLSA-N Synonyme: z-phg-oh,z-l-phenylglycine,s-2-benzyloxycarbonylamino-2-phenylacetic acid,cbz-phg-oh,cbz-l-+-phenylglycine,z-l-2-phenylglycine,s-2-benzyloxy carbonyl amino-2-phenylacetic acid,z-l-phg-oh,2s-benzyloxy carbonyl amino phenyl acetic acid,n-carbobenzoxy-l-2-phenylglycine PubChem CID: 819214 Nom de l’IUPAC: (2S)-2-phényl-2-(phénylméthoxycarbonylamino)acide acétique SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(C2=CC=CC=C2)C(=O)O