CAS RN 5345-27-7
IUPAC Nor:
3-methanesulfonylbenzoate
Synonymes:
3-methanesulfonylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol):
199.2
Formule moléculaire:
C8H7O4S
InChi Key:
KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
3-Methylsulphonylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
CAS: 5345-27-7 Formule moléculaire: C8H8O4S Poids moléculaire (g/mol): 200.22 Numéro MDL: MFCD00216488 Clé InChI: KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-methylsulfonyl benzoic acid,3-methylsulphonyl benzoic acid,3-methylsulphonylbenzoic acid,3-methanesulfonylbenzoic acid,3-methanesulfonyl-benzoic acid,benzoic acid, 3-methylsulfonyl,3-mesylbenzoic acid,pubchem10870,acmc-1auq1 PubChem CID: 220380 Nom de l’IUPAC: 3-methylsulfonylbenzoic acid SOURIRES: CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O