CAS RN 52119-39-8
IUPAC Nor:
ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate
Synonymes:
ethyl 3-(2-nitrophenyl)-3-oxopropanoate
Poids moléculaire (g/mol):
237.21
Formule moléculaire:
C11H11NO5
InChi Key:
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
1
–
2
de
2
résultats
2
Éthyle 2-nitrobenzoylacétate, 97%
CAS: 52119-39-8 Formule moléculaire: C11H11NO5 Poids moléculaire (g/mol): 237.21 Numéro MDL: MFCD03424821 Clé InChI: OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxopropanoate,ethyl 2-nitrobenzoylacetate,acmc-1awhb,ethyl 3-2-nitrophenyl-3-oxo-propanoate,ethyl o-nitrobenzoylacetate,ethyl 2-o-nitrobenzoyl acetate,ethyl 2-2-nitrobenzoyl acetate,ethyl 2-o-nitrobenzoyl-acetate,ethyl 2-nitrobenzoyl acetate PubChem CID: 10561837 Nom de l’IUPAC: Éthyle 3-(2-nitrophényl)-3-oxopropanoate SOURIRES: CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]