accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClNH2ClOHO

CAS RN 51887-89-9

IUPAC Nor: hydrogen 2-amino-3-chloropropanoic acid chloride
Synonymes: hydrogen 2-amino-3-chloropropanoic acid chloride
Poids moléculaire (g/mol): 159.99
Formule moléculaire: C3H7Cl2NO2
InChi Key: IENJPSDBNBGIEL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NC(CCl)C(O)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats