accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3C(S)CH3OHO

CAS RN 51146-56-6

IUPAC Nor: (2S)-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
Synonymes: dexibuprofen dexibuprofenum d-ibuproten dexibuprofeno dexibuprofene
Poids moléculaire (g/mol): 206.29
Formule moléculaire: C13H18O2
InChi Key: HEFNNWSXXWATRW-JTQLQIEISA-N
SMILES: CC(C)CC1=CC=C(C=C1)[C@H](C)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats