accessibility menu, dialog, popup

UserName

OONH

CAS RN 51076-46-1

IUPAC Nor: 2-(1,4-dihydropyridin-4-ylidene)propanedial
Synonymes: 2-(1H-pyridin-4-ylidene)propanedial
Poids moléculaire (g/mol): 149.15
Formule moléculaire: C8H7NO2
InChi Key: FZZFOXQLXQEYFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC(C=O)=C1C=CNC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats