accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5022-65-1

NH(S)NH2NH2OHCl

CAS RN 5022-65-1

IUPAC Nor:
Synonymes:
Poids moléculaire (g/mol):
Formule moléculaire:
InChi Key:
SMILES:
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats