CAS RN 5000-66-8
IUPAC Nor:
2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethan-1-one
Synonymes:
2-bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
233.49
Formule moléculaire:
C8H6BrClO
InChi Key:
WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-Bromo-2'-chloroacétophénone, 95%
2-Bromo-2'-chloroacétophénone, 95%
CAS: 5000-66-8 Formule moléculaire: C8H6BrClO Poids moléculaire (g/mol): 233.49 Numéro MDL: MFCD00832993 Clé InChI: WZWWEVCLPKAQTA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-bromo-2'-chloroacetophenone,2-bromo-1-2-chlorophenyl ethanone,2-bromo-1-2-chlorophenyl ethan-1-one,2'-chlorophenacyl bromide,2-chlorophenacyl bromide,2'-chloro-2-bromoacetophenone,bromomethyl 2-chlorophenyl ketone,2-bromo-1-2-chlorophenyl-1-ethanone,zlchem 501,2-chlorophenacylbromide PubChem CID: 2735785 Nom de l’IUPAC: 2-bromo-1-(2-chlorophényl)éthanone SOURIRES: C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)Cl