CAS RN 4792-67-0
IUPAC Nor:
ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Synonymes:
ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
223.66
Formule moléculaire:
C11H10ClNO2
InChi Key:
LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
1
–
1
de
1
résultats
1
Éthyle 5-Chloroindole-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™
CAS: 4792-67-0 Formule moléculaire: C11H10ClNO2 Poids moléculaire (g/mol): 223.656 Numéro MDL: MFCD00005610 Clé InChI: LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate,ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate,5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester,1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester,ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate,5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester,pubchem7173,5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester,acmc-1aoif,5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester PubChem CID: 78518 Nom de l’IUPAC: éthyle 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate SOURIRES: CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl