CAS RN 4771-31-7
IUPAC Nor:
4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Synonymes:
4-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Poids moléculaire (g/mol):
209.69
Formule moléculaire:
C10H8ClNS
InChi Key:
SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
de
3
résultats
3
4-(chlorométhyl)-2-phényl-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 4771-31-7 Formule moléculaire: C10H8ClNS Poids moléculaire (g/mol): 209.691 Numéro MDL: MFCD00723503 Clé InChI: SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole,4-chloromethyl-2-phenylthiazole,thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl,2-phenyl-4-chloromethylthiazole,4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole,2-phenyl-4-chloromethyl thiazole,enamine_002044,2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole,2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride PubChem CID: 236969 Nom de l’IUPAC: 4-(chlorométhyl)-2-phényl-1,3-thiazole SOURIRES: C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl