CAS RN 477-47-4
IUPAC Nor:
(10R,11S,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Synonymes:
(10R,11S,15R,16R)-16-hydroxy-10-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4,6,13-trioxatetracyclo[7.7.0.0³,⁷.0¹¹,¹⁵]hexadeca-1,3(7),8-trien-12-one
Poids moléculaire (g/mol):
414.41
Formule moléculaire:
C22H22O8
InChi Key:
YJGVMLPVUAXIQN-HAEOHBJNSA-N
SMILES:
COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)[C@H]1[C@H]2[C@H](COC2=O)[C@@H](O)C2=CC3=C(OCO3)C=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’IGF-1R, PPP
CAS: 477-47-4 Formule moléculaire: C22H 22O8 Synonyme: inhibiteur du récepteur du facteur de croissance de type insuline 1; Picropodophylline