accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOF

CAS RN 459-31-4

IUPAC Nor: 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Synonymes: 3-(4-fluorophenyl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol): 167.16
Formule moléculaire: C9H8FO2
InChi Key: ZMKXWDPUXLPHCA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)CCC1=CC=C(F)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats