CAS RN 434-03-7
CAS RN 434-03-7
IUPAC Nor:
(1R,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-ethynyl-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Synonymes:
ethisterone prolutol proluton C praegninum ethisteronum progestolets ethinone primolut C trosinone nalutoral
Poids moléculaire (g/mol):
312.45
Formule moléculaire:
C21H28O2
InChi Key:
CHNXZKVNWQUJIB-CEGNMAFCSA-N
SMILES:
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
1
–
1
de
1
résultats
1
Ethisterone 98.0+%, TCI America™
CAS: 434-03-7 Formule moléculaire: C21H28O2 Poids moléculaire (g/mol): 312.453 Numéro MDL: MFCD00003656 Clé InChI: CHNXZKVNWQUJIB-SJFWLOONSA-N Synonyme: pregn-4-en-20-yn-3-one, 17-hydroxy-, 17a,ksc587g1r,17-hydroxypregna-4-ene-20-yne-3-one CID PubChem: 12016247 Nom IUPAC: (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one SMILES: CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2CCC4(C3CCC4(C#C)O)C